Learn More
uvex Lentes de repuesto Ultrasonic CR 9302
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Transparente
Descripción
- Lentes de repuesto sin color
- Revestimiento Supravision Clean
- Aptas para esterilización en autoclave
- Protección UV 2-1.2
Revestimiento Supravision Clean
- Interior: Esterilizables en autoclave, resistentes a productos químicos y antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Ideales para entornos de trabajo estériles
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Supravision Clean |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Replacement Lens |
Modelo | Ultrasonic CR |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Labeling | 2C-1.2 |