Learn More
uvex Gafas de seguridad Pheos CX2 Sonic 9309
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Marrón claro (CBR65)
Transparente
Descripción
- Gafas de protección de visión amplia compactas con revestimiento Supravision Extreme
- Un producto i-gonomics que combina comodidad y un diseño ergonómico
- Frontal suave y pieza para la nariz moldeada directamente sobre la lente
- Diadema textil ligera para un ajuste seguro y cómodo
- Estructura ligera con solo 34 gramos de peso
- Se puede combinar fácilmente con otros tipos de EPI
- Designación: 3 (líquidos), 4 (polvo grueso) y T (temperaturas extremas)
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición durante tiempo prolongado a condensación y altos niveles de suciedad
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Supravision Extreme |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
Color de marco | Negro, blanco |
Modelo | 9309 Pheos C x 2 sónicos |
Peso (métrico) | 34 g |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Pheos CX2 Sonic 9309 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido