Learn More
Uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
Marca: Uvex 9579837
17.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06200kg
Descripción
- Absorción de impactos de los pies de superficie completa
- Material altamente transpirable y absorbente de humedad
- Las zonas de absorción de impactos facilitan el movimiento natural de los pies
- Compatibilidad con la piel y estructura superficial agradable
- Soporta el arco de los pies
- N.º de artículo 9579.8
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Uvex 1 Sport | |
37 | |
Unisex | |
Sí |