Learn More
Uvex Suela 95980 para Uvex Naturform - Anchura 11
Suela climática cómoda con propiedades antiestáticas para Uvex Performance (Naturform)
Marca: Uvex 9598040
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Absorción de impactos de los pies de superficie completa
- Material altamente transpirable y absorbente de humedad
- Las zonas de absorción de impactos facilitan el movimiento natural de los pies
- Compatibilidad con la piel y estructura superficial agradable
- Soporta el arco de los pies
- N.º de artículo: 9598,0
- Tamaños: Desde 38 hasta 48
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Uvex Naturform | |
40 | |
Unisex | |
Sí |