Learn More
Bel-Art™ Placas de 96 pocillos profundos, conforme a automatización
Código de producto. 17264974 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Forma del pocillo:
U
V
Volumen total del pocillo (métrico):
2 mL
2,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 17264974
Marca: Bel-Art™ F378600007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se ajusta a los tamaños de SBS/ANSI/SLAS
  • Se utiliza con pipetas multicanal o con sistemas de automatización
  • Fabricado con polipropileno virgen
  • ADNasa, ARNasa, sin pirógenos
  • Fabricado en sala limpia de clase 8
  • Marcado alfanumérico y marca de ángulo de corte para facilitar la referencia
  • Puede almacenarse a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
  • Marcado CE
Tipos:
  • Forma de fondo en V
    • Para facilitar la recuperación de muestras
  • Forma de fondo en U
    • Ideal para aglutinación o aplicaciones en las que es necesaria la agitación ligera
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Certificaciones/conformidad Conforme a automatización, marcado CE
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Almacene a -80 °C.
matriz, red, conjunto 12 x 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparent
Tipo de producto Placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Pipetas multicanal o sistemas de automatización
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2.2 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 2,2 mL
Forma del pocillo V
Compatibilidad de placas Tamaños de SBS/ANSI/SLAS
Cantidad Paquete de 5