Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo redondo (U) con diseño de chimenea de 96 pocillos
Click to view available options
Color:
Blanco
Natural
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Apirógenos
- Diseño de pozo cónico con fondo plano
- Garantiza un pipeteo preciso
- Reduce el volumen muerto del pozo
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Evita la absorción
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | No |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de enlace | No adherente |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |