Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
Marca:  Fisherbrand™ 260254
140.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13515450
  • 243.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
  • Admite volúmenes de trabajo incluso mayores; hasta 1,0 ml o 2,0 ml de volumen de almacenamiento por pocillo
  • Las proteínas y el ADN no se adhieren al polipropileno, lo que permite una completa recuperación de la muestra.
  • Color natural
  • Disponibles estériles y no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
50 cajas
Microplaca de almacenamiento de 96 pocillos
1300 μl
1000 μl
Redondo
8 x 12
Natural
Polipropileno
96
Estéril
Para el almacenamiento de características de bajo nivel de unión del polipropileno