Learn More
Eppendorf™ Placa de pocillos profundos LoBind para ADN de 96 pocillos
Accelerate your manual and automated work processes with these 96-well polypropylene plates. Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deep Well Plates allow high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation.
199.00€ - 1180.00€
Especificaciones
Los recipientes | Sí |
---|---|
Formato | Estándar |
Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10369192
|
Eppendorf™
0030503104 |
Blanco | 40 |
437.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10103843
|
Eppendorf™
0030507100 |
Blanco | 120 |
1180.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10163983
|
Eppendorf™
0030507207 |
Blanco | 80 |
715.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10318672
|
Eppendorf™
0030503244 |
Azul | 20 |
199.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10513503
|
Eppendorf™
0030503147 |
Azul | 40 |
437.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10664093
|
Eppendorf™
0030503201 |
Blanco | 20 |
199.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- These polypropylene plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labeling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Especificaciones
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
Policarbonato | |
ADN LoBind | |
Sí | |
121 °C |
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
V | |
Para técnicas de PCR |