Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos de 96 pocillos Flipper™
Proteja las muestras y apile las gradillas con esta gradilla de microtubos de 96 pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ 8790
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proteja las muestras y apile las gradillas con la gradilla de microtubos de 96 pocillos Thermo Scientific™ Flipper™.
- Admiten tubos de 0,5 ml en una cara y tubos de 1,5 ml en la otra
- Moldeadas con una cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
96-well Flipper Rack | |
Rojo | |
Polipropileno | |
10 gradillas |
Rack Flipper | |
Tubes (2 mL), Tubos de 1.5 ml, Tubes (2.0 mL) | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 14
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos de 96 pocillos Flipper™ > Rojo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido