Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos de 96 pocillos Flipper™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520860 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Rojo
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10156860
Marca: Thermo Scientific™ 8760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja las muestras y apile las gradillas con esta gradilla de microtubos de 96 pocillos.
Proteja las muestras y apile las gradillas con la gradilla de microtubos de 96 pocillos Thermo Scientific™ Flipper™.
  • Admiten tubos de 0,5 ml en una cara y tubos de 1,5 ml en la otra
  • Moldeadas con una cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla Flipper de 96 pocillos
Descripción Rack Flipper
Color Rosa fluorescente
Admite Tubos (2 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2,0 ml)
Material Polipropileno
Forma Rectángulo
Apilables Sí
N.º por caja 10 gradillas