Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR con faldón de 96 pocillos de perfil bajo
Apto para la mayoría de los termocicladores
Marca:  Fisherbrand™ 14230237
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12154112
  • 143.45€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Apto para la mayoría de los termocicladores
  • Polipropileno virgen
  • Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
  • Apilable
  • Diseño de borde elevado
  • Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
  • Volumen del pocillo máximo de 200 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
  • Esquina recortada y rejilla alfanumérica
  • Tamaño SBS (Society for Biomolecular Screening)
  • Compatibles con automatización
  • Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
  • Producción en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Natural
Con faldón
200 μl
Aplicaciones de PCR, RT-PCR
8 x 12
Microplaca de PCR
Polipropileno
96