Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos de plástico recubiertas de vidrio WebSeal™ Plate+, 2.ª generación
Utilice estas placas de pocillos recubiertas de vidrio para hacer análisis de alto rendimiento en muestras que requieran viales de vidrio.
502.50€ - 5401.88€
Especificaciones
Los recipientes Specification Certified
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos SureSTART WebSeal Level 3
Color Clear
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Código de barras N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Código de barras N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
16489375
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P340
No Barcode 10 Plates
502.50€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16499375
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P341
No Barcode 100 Plates
5401.88€
paquete de 100
30238423
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P340B
Includes Barcode 10 Plates
509.70€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las muestras que requieren viales de vidrio ahora pueden beneficiarse de un análisis de alto rendimiento utilizando estas placas de pocillos recubiertas de vidrio. Nuestras placas de plástico recubiertas de vidrio Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de segunda generación son la solución a las placas de plástico puro que causan una mala estabilidad del disolvente o pérdida de producto debido a la adsorción en las paredes de los pocillos de plástico. Los productos WebSeal Plate+ están revestidos de vidrio con tecnología de última generación para un recubrimiento de mayor densidad (espesor de 200 A?non-ascii?) para mejorar la estabilidad y reproducibilidad de los disolventes, especialmente para biomoléculas que se adsorben en paredes de plástico.
  • Ofrece una adsorción ultrabaja en la superficie de los pocillos para compuestos polares críticos
  • Permite el análisis de nivel de ultratrazas para los analitos fuertemente adsorbentes
  • Proporciona la máxima reproducibilidad
Mayor estabilidad de los disolventes orgánicos
Las muestras, que normalmente solo se pueden manipular en frascos de vidrio, ahora tienen la ventaja de poder ser manipuladas en una placa de pocillos de alto rendimiento.
Menos adsorción en la pared de la cavidad para los compuestos críticos
La adsorción en las paredes de la cavidad es la razón principal de que los resultados del bioanálisis no sean reproducibles. A medida que se invierte la polaridad de la pared en las placas de pocillos WebSEAL Plate+, el riesgo de adsorción se reduce significativamente.
Mayor reproducibilidad
Menor riesgo de pérdida de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Specification Certified
SureSTART WebSeal Level 3
Polipropileno
100 μl
Glass-coated
Cuadrado redondeado
14,4 mm
16 x 24
Clear
384
No estéril
145 μl
-80°C to 121°C
Microtiter
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de pocillos de plástico recubiertas de vidrio WebSeal™ Plate+, 2.ª generación