Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas de 96 pocillos Microtiter™
Utilice estas microplacas de 96 pocillos para aplicaciones de microvolúmenes como el almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
Marca:  Thermo Scientific™ 2605
105.42 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437305
  • 133.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las microplacas de 96 pocillos Microtiter Thermo Scientific™ son ideales para aplicaciones de microvolúmenes como almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
  • Para investigaciones y cribado analítico masivo
  • Placas transparentes para aplicaciones colorimétricas
  • Tamaño estándar, 128 × 86 mm
  • Disponibles como pocillos cuadrados de poliestireno y como pocillos cuadrados de vinilo
  • Las microplacas Microtiter de vinilo se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones y tipificaciones sanguíneas.
  • Las microplacas Microtiter de estireno se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones, pruebas de microbiología y tipificaciones sanguíneas.
Información para pedidos:
Las microplacas de poliestireno están disponibles en paquetes de 50 unidades. Las microplacas de vinilo están disponibles en paquetes de 25 o 100 unidades, en función del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Microtiter™
Microplaca
280 μl
No estéril
V
10
Sin tapa
50 cajas, paquete de 10
Transparente
Poliestireno
96
Sin tratar
50