Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas de 96 pocillos Microtiter™
GREENER_CHOICE
Utilice estas microplacas de 96 pocillos para aplicaciones de microvolúmenes como el almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
Marca:  Thermo Scientific™ 2205
82.38 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10558295
  • 144.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las microplacas de 96 pocillos Microtiter Thermo Scientific™ son ideales para aplicaciones de microvolúmenes como almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
Características:
  • Se utiliza para aplicaciones de investigación y cribado de alto rendimiento
  • Placas transparentes para aplicaciones colorimétricas
  • Tamaño estándar, 128 × 86 mm
  • Disponibles como pocillos cuadrados de poliestireno y como pocillos cuadrados de vinilo
  • Las microplacas de vinilo se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones y tipificaciones sanguíneas.
  • Las microplacas de estireno Microtiter se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones, pruebas de microbiología y tipificaciones sanguíneas.
Información para pedidos:
Las microplacas de poliestireno están disponibles en paquetes de 50 unidades. Las microplacas de vinilo están disponibles en paquetes de 25 o 100 unidades, en función del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
hidrófobos
Sin tapa
50 cajas, paquete de 10
Transparente
Poliestireno
96
Sin tratar
50
50/paq.
Estándar
8 x 12
Microtiter™
Microplaca
400 μl
No estéril
U
10
U96