Learn More
BRAND™ Placa de PCR de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad para obtener resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
220.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Estilo de falda Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de falda Precio Cantidad y disponibilidad  
10702773
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
781400
Medio
220.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10279880
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
781350
Sin faldón
220.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras.
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Compatible con la mayoría de las principales marcas de termocicladores
  • 96 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa
8 x 12
Transparente
96
Estándar
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
PCR
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Placa de PCR de 96 pocillos