Learn More
BTX™ Manipulador de placas HT 200, cambio de traza de detección automática
Diseñado para trabajar con placas de 96 pocillos El manipulador de placas de 96 pocillos BTX™ Harvard Apparatus ayuda a crear un área de trabajo segura y fiable para procesar placas de electroporación.
Marca: BTX™ 450401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Optimice rápidamente para una mejor administración de genes.
- Diseñado para trabajar con placas de 96 pocillos
- Tecnología de cambio por pulsos integrada en el paquete y contactos chapados en oro para acoplarse a la placa de electroporación
- Con un adaptador para admitir placas de 25 pocillos además de nuestro generador ECM 630
- Procese hasta 96 pocillos en cuestión de segundos.
Especificaciones
25-well, 96-well | |
ECM630, ECM830, Gemini X2 | |
Manipulador de placas de 96 pocillos | |
Modelo: Manipulador de placas HT 200 | |
Pin | |
1 to 99 | |
De 5 °C a 40 °C | |
20 to 80% | |
4.8 kg | |
Banana Cables | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |
High-Throughput Electroporation | |
BTX Electroporation | |
3000 VDC, 250 VAC | |
LCD | |
Cambio de traza de detección automática, conectores para generador de pulsos estándar | |
10 μs to 10 s | |
1 Ea. | |
2 mm, 4 mm | |
Non-sterile | |
Usuario digital | |
Yes |