Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de plástico no recubierta de 96 pocillos WebSeal, forma en U, 1,6 mL
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-P155
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Estas microplacas de gran calidad de prolipropileno probado para GC, son perfectas para:
- Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
- Cribado de alto rendimiento (HTS)
- Recogida y almacenamiento de muestras
- Química combinatoria
- Ensayo de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Specification Certified, GC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
De 50 to 1300 μl | |
Non-coated | |
En forma de U | |
31 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
No estéril | |
1600 μl | |
-80°C to 121°C | |
Mid-well |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.