Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas no recubiertas de plástico de 96 pocillos WebSeal
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-P127
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15851435
  • 949.73€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas no recubiertas de plástico de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Estas microplacas de gran calidad de prolipropileno probado para GC, son perfectas para:
  • Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
  • Cribado de alto rendimiento (HTS)
  • Recogida y almacenamiento de muestras
  • Química combinatoria
  • Ensayo de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Tolera temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Webseal™
Polipropileno
De 5 to 240 μl
Non-coated
En forma de V
22 mm
8 x 12
Microplaca
384
No estéril
252 μl
100 Microplates
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.