Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos
Excelente para cultivo celular y tisular, almacenamiento de muestras, ensayos inmunológicos y otras aplicaciones
142.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Microplacas de ensayo de 96 pocillos |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10106131
|
BRAND™
701330 |
Polipropileno |
142.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Las placas de polipropileno son esterilizables en autoclave a 250°F (121°C) y resistentes a muchos productos químicos, como fenoles, cloroformo y DMSO.
- Las placas transparentes de poliestireno están disponibles en superficies hidrófilas no estériles, estériles y estériles con tratamiento, en su elección de fondos planos, redondos o cónicos.
- Las placas tienen bordes elevados para simplificar el sellado con películas adhesivas y espacios de interpocillos rebajados para reducir la contaminación cruzada de los pocillos. Las tapas opcionales tienen anillos de condensación.
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
Polipropileno | |
96 | |
Redondo |
8 x 12 | |
Microplacas de ensayo de 96 pocillos | |
330 μl | |
No estéril | |
Cultivo celular y tisular, almacenamiento de muestras, ensayos inmunológicos y otras aplicaciones |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Placas de 96 pocillos