Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas para tubos reversibles de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17712468 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. 17712468
Marca: Heathrow Scientific™ HS2345F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Invierta la gradilla para almacenar un tamaño de microtubo diferente. Las gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos Fisherbrand™ incluyen lengüetas fáciles de agarrar para un manejo y almacenamiento seguros.
  • Las lengüetas de cada extremo de la gradilla encajan la tapa en su sitio
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • La tapa translúcida se ajusta de forma segura y es lo suficientemente alta como para almacenar la mayoría de los tubos de microcentrífuga con tapa de rosca
  • Apilable, ahorra valioso espacio en el laboratorio
  • Pocillos de 0,5 ml separados por líneas moldeadas para facilitar su visualización
  • Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2,0 ml facilitan la retirada de tubos
  • Lengüetas fáciles de agarrar para la manipulación y el almacenamiento de muestras
Especificaciones
Cierre incluido Tapa a presión
Descripción Gradilla para tubos reversible de 96 pocillos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Tubos, Microtubes (1.5 to 2 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manipulación y almacenamiento de muestras
Para utilizar con (equipo) Tubos para microcentrífuga
N.° por paquete 5 Pk.
Línea de productos Almacenamiento de tubos
Longitud (métrico) 24,4 cm
Longitud (imperial) 9,6 in
Anchura (imperial) 4,7 in
Altura (imperial) 2 in
Peso (imperial) 0,75 lb
Peso (métrico) 0,34 kg
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes None
Altura (métrico) 5,1 cm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 12 cm