Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos
Descripción
Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formato perforable y esterilizable en autoclave.
Las alfombrillas de cierre de 96 pocillos Thermo Scientific se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formato perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón redondo o cuadrado están fabricadas con elastómero termoplástico y son adecuadas para almacenamiento a largo plazo.
Características destacadas
- Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos
- Rejilla de referencia alfanumérica
- Moldeadas a partir de un elastómero termoplástico para un diseño flexible
- Aptas para almacenamiento a largo plazo
- Disponibles en formato perforable o esterilizable en autoclave
Versión perforable: - Resistente a disolventes (incluidos DMSO, etanol e isopropanol)
- Apta para radiación UV y radiación gamma
- Requiere 6N para la perforación
- Escala de temperatura: De −20 °C a +55 °C
- Apta para radiación UV y radiación gamma
- Escala de temperatura: De −20 °C a +130 °C
Peligroso: No
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Sí |
| Descripción | CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Certificaciones/conformidad | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Material | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilidad | Sala blanca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 10 |
| Mostrar más |