Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras de 96 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 3912
372.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas | |
25/paq. |
Sin tapa | |
Blanco | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja |