Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y de color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras de 96 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 3915
472.45 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Negro | |
96 | |
No estéril | |
Plano |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25