Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras de 96 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 3922
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Blanco | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja |
Sin tapa | |
4 envases interiores de 25 | |
EIA/RIA | |
360 μl | |
De 75 to 200 μl | |
Unión alta | |
Con capacidad para medio de unión (> 10 kD) y biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrofóbicas. | |
25/paq. |