Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR con faldón y fondo cónico de 96 pocillos twin.tec™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8003387 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Azul, Fondo blanco
Azul, Transparente
Blanco
Rojo, Transparente
Transparente
Verde, Transparente
Perfil:
96 pocillos, con faldón
96 pocillos, con semifaldón
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 25
paquete de 300
Código de producto. 10534985
Marca: Eppendorf™ 0030128842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de las ventajas de combinar dos materiales sin los inconvenientes. Las placas para PCR con faldón y fondo cónico Eppendorf™ twin.tec™ de 96 pocillos contienen áreas de placas y faldones de policarbonato para proporcionar rigidez, mientras que los pozos están fabricados con polipropileno virgen ultrafino.
  • El mínimo descuelgue del faldón convierten a esta placa en la opción ideal para su uso en sistemas automatizados y robóticos
  • Certificado como libre de ADN humano detectable, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR
  • Diseño de una pieza: combinación de policarbonato y polipropileno para un rendimiento óptimo
  • Paralelismo de plano mejorado
  • Alta rigidez y solidez
  • Tolerancia entre pocillos mejorada
  • El faldón proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
  • Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
  • Se adapta a la mayoría de termocicladores y el secuenciador de capilares MegaBACE™
  • Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ±0,25 mm x 85,476 ±0,25 mm)
  • Apilable
  • Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadrícula
  • Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Diseño de perfil bajo para una mayor eficacia de la PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Azul, Transparente
Material Policarbonato
N.° de pocillos 96
Forma del pocillo V
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C
Perfil 96 pocillos, con faldón