Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7139308 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Transparente
Verde
N.° de pocillos:
96
384
Volumen del pocillo (métrico):
45 μl
150 μl
250 μl
Envase:
10 bolsas x 30 placas
5 bolsas x 5 placas
DeepWell
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 300
Código de producto. Color N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Envase unitSize
15280735 Transparente 96 150 μl 5 bolsas x 5 placas paquete de 25
15891525 Azul 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15801535 Rojo 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15821535 Verde 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15831535 Amarillo 96 150 μl DeepWell paquete de 25
15861525 Verde 96 150 μl 10 bolsas x 30 placas paquete de 300
15871525 Amarillo 96 150 μl 10 bolsas x 30 placas paquete de 300
15881525 Naranja 96 150 μl DeepWell paquete de 300
15277803 Transparente 96 250 μl 5 bolsas x 5 placas paquete de 25
15911992 Transparente 384 45 μl 5 bolsas x 5 placas paquete de 25
10 options
Código de producto. 15280735
Marca: Eppendorf™ 0030129512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Saque el máximo partido de su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN tiene menos probabilidades de unirse al polipropileno y, por tanto, permanece dentro del líquido de su reacción. Subsecuentemente, más moléculas están disponibles para la reacción química, p. ej., PCR.
  • Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de moléculas objetivo
  • Es menos probable que el ADN se una al polipropileno y por lo tanto permanece dentro del líquido de reacción
  • Garantiza una recuperación de casi el 100 % de las moléculas de ADN/ARN sin recubrimiento de superficie eliminar el riesgo de contaminación de las muestras
  • Probado por lotes y certificado por un laboratorio independiente para estar libre de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Proteger de la luz solar directa y de la luz UV; almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente.
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 5 bolsas x 5 placas
Color Transparente
Tipo de producto PCR Plate
Estilo de falda Skirted
Material Polipropileno, Policarbonato
Volumen del pocillo (métrico) 150 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) PCR con baja concentración de plantilla, PCR en tiempo real con baja concentración de muestra, PCR/qPCR de bajo volumen, construcción de biblioteca de ADN NGS
RCF máx. 2250 x g
Grado de pureza o calidad PCR Clean (Non-sterile)
Cantidad 25 Pk.
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +120 °C
Color de pocillo Incolora