Learn More
Thermo Scientific™ Placa blanca y negra de poliestireno Nunc™ F96 MicroWell™
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con estas placas blancas y negras optimizadas para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 236107
448.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21894" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10070601
  • 516.00€ / paquete de 160
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice unos resultados uniformes y fiables con una diafonía mínima entre pocillos mediante la placa de poliestireno blanco y negro Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Con el diseño de alzaprima de brida baja, estas placas en blanco y negro de máxima calidad están optimizadas para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Disponibles tratadas o sin tratar para cultivo celular.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
  • Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
160 cajas
Microplaca
96
Estériles
Plano
10
Con tapa
Blanco
Poliestireno
De 50 a 250 ml
Sin tratar
160
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.