Learn More
Uvex Pulverizador de zapatos 96983
Desinfectante de calzado Uvex Nano, contra el olor de los pies y la dermatofitosis
Marca: Uvex 9698300
16.63 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- El zapato Uvex Nano utiliza una tecnología especialmente desarrollada que libera dosis controladas de ingredientes activos con un efecto de larga duración
- El desinfectante contiene ingredientes activos antimicrobianos y antifúngicos
- Elimine las bacterias y los hongos a largo plazo
- La fórmula solo contiene ingredientes activos aprobados para su uso durante varios años, que se encuentran en productos cosméticos (sin formaldehído y sin fenol)
- Prevención de olores:
- La aplicación regular en zapatos nuevos evita cualquier acumulación de olor desde el principio
- Elimina las bacterias
- Desodorización continua:
- Devuelve el calzado desgastado a condiciones de olor neutras
- Mata los hongos
- Para su uso en superficies interiores de todo el calzado
- N.º de artículo 9698.300
- Contiene 125 ml
Uso:
- Rocíe en el zapato Uvex Nano aproximadamente de 5 a 10 dosis al aire libre
- Después de 5 minutos de secado, los zapatos están listos para usar
- Tratamiento inicial recomendado para calzado gravemente afectado; 3 aplicaciones por semana
- El uso regular evita que los olores y hongos se desarrollen a largo plazo
Especificaciones
Uvex Nano | |
Unisex | |
N.º |
No | |
Sí |