Learn More
uvex Cascos de seguridad sin ventilación 9770 Pheos E-S-WR
Los cascos ligeros son aptos para su uso con temperaturas ambiente de hasta -30 °C y resistentes a salpicaduras de lava fundida en caliente. Los cascos disponen de un borde corto para una visión superior sin restricciones y un arnés de suspensión con trinquete de rueda para ajuste de anchura variable.
19.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Hard Hats |
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de baja tensión |
Incluye | Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17259091
|
uvex
9770031 |
Blanco |
19.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Fully enclosed helmet shell is suitable for use by electricians
- Fulfills all safety requirements for construction and industrial work
- Suspension harness with wheel ratchet allows for continuous width adjustment
- Shortened brim ensures unrestricted upward vision
- Side Euroslot adapters (30 mm) for attaching earmuffs and visor systems
- Six-point textile band attachment for optimal fit and comfort
- Easily withstands pressure from the side
- Can be used in temperatures as low as -30°C
- Resistant to molten metal splash
- Includes a printing area for personalization
Especificaciones
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Sistemas de baja tensión | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Casco eléctricamente aislante | |
Entre 52 y 61 cm | |
Sin ventilación |
Hard Hats | |
Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco | |
9770 Pheos E-S-WR, Borde corto | |
52 to 61 cm | |
Arnés con rueda de trinquete | |
Front Brim |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Cascos de seguridad sin ventilación 9770 Pheos E-S-WR