Learn More
uvex Cascos de seguridad sin ventilación 9770 Pheos ES
Cascos ligeros y sin ventilación en un diseño deportivo ideales para su uso en el sector de la electricidad con sistemas de baja tensión. Cuenta con un cortavientos recortado con un interior convencional para facilitar el ajuste.
13.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Hard Hats |
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de baja tensión |
Incluye | Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17239091
|
uvex
9770021 |
Blanco |
13.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Casco ligero y sin ventilación en un diseño deportivo
- Completamente cerrado para su uso en el sector de la electricidad con sistemas de baja tensión
- Incluye un sistema adaptador para viseras, gorras de protección y lámparas para casco
- Interior convencional para facilitar el ajuste
- Cortavientos recortado
Especificaciones
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Sistemas de baja tensión | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Casco eléctricamente aislante | |
Entre 52 y 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco | |
9770 Pheos ES | |
52 to 61 cm | |
Sin ventilación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Cascos de seguridad sin ventilación 9770 Pheos ES