Learn More
uvex Protector facial Pheos 9790
Click to view available options
Negro
Descripción
- El multisistema de protección facial completamente premontado se suministra listo para su uso inmediato
- Visera de policarbonato con revestimiento Supravision Excellence y posiciones de bloqueo variables
- El mecanismo accionado por resorte asegura que el centro de gravedad esté en el centro para fomentar una postura natural y evitar la tensión en el cuello
- Los sistemas de ajuste de anchura variable con una sola mano garantizan un ajuste cómodo e individualizado
- Con certificación para las áreas de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
- Protección UV 400 fiable
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a productos químicos y a arañazos
- Fáciles de limpiar, menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision Excellence |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Color | Negro |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Protector facial |
Modelo | 9790 Pheos |
Tamaño | Entre 52 y 64 cm |
Material | Policarbonato |
Desechables | N.º |