Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 9mm
Descripción
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 160 μL y 3,5 mL.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
- Diámetro exterior nominal de 6 mm para adaptarse a viales de boca ancha Target
Para su uso con:
- Viales de abertura amplia Target LoVial
- Viales con tapón a presión de abertura amplia Snap-It™
- Viales Target DP™
- Viales de boca ancha Target
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Inserto de polyspring de 300 µL, Kimshield |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 375 μL |
| Tipo de inserto | Inserto Polyspring |
| Modelo | Punta de precisión, Kimshield desactivada |
| Volumen residual (métrico) | <1 μL |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.