Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Click to view available options
Color:
Amarillo, Azul, Blanco
Amarillo, Marfil, Rojo
Amarillo, Rojo, Blanco
Azul
Azul, Blanco
Azul, Marfil, Rojo
Azul, Oro
Azul, Oro, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Beige
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente
Black, Ivory, Red, Negro, Marfil, Rojo
Black, Red, White, Negro, Rojo, Blanco
Blanco, Azul
Negro, Azul, Blanco
Negro, Rojo, Blanco
Rojo, Azul, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo, Marfil
Rosa, Azul, Blanco
Rosa, Marfil, Rojo
Rosa, Rojo, Blanco
Transparente, Blanco, Rojo
Verde, Azul, Blanco
Verde, Blanco, Rojo
Verde, Marfil, Rojo
Verde, Rojo, Blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE beige
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Caucho natural rojo/PTFE transparente, precortado
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE marfil/caucho rojo, precortado
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/silicona azul
Septo suave, PTFE/silicona azul
Septo suave, PTFE/silicona azul, precortado
Silicona azul/PTFE
Silicona blanca/PTFE rojo
septo suave, silicona azul/PTFE
septo suave, silicona azul/PTFE, precortado
Material:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Polipropileno, acero, Steel
Tipo de producto:
Tapón con parte superior abierta
Tapón de rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético)
Tornillo con la parte superior abierta (magnético)
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
12 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Description
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
- Capacidad: 300 μL 12 × 32 mm
- Vidrio de borosilicato transparente
- Compatible con AI/AS3000 y Surveyor/Surveyor Plus
- Requiere tapón de rosca con septos; que se encarga por separado
Specifications
Specifications
| Descripción | Tapón de rosca corta con la parte superior abierta de 9 mm, orificio de 6 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Azul, Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Septo | PTFE transparente/silicona azul |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con cierre de rosca de 9 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior abierta |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction