Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm.
Código de producto. 11961523
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Transparente
Azul, natural, transparente, Natural, Clear
Blue, Azul
Gris, Rojo, Blanco
Gris, rojo, blanco, Red, White
Negro, Rojo, Blanco
Negro, rojo, blanco, Red, White
Rosa
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, transparente, Clear
Transparente
Septo:
Disco de PTFE sólido con junta de silicona
Disco de aluminio sólido con junta de silicona
PTFE natural/silicona transparente unida
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado
PTFE/silicona unidos, precortado
Polipropileno
Silicona blanca/PTFE rojo
Sin septo
Material:
Aluminio, Silicona, Polipropileno
PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Tipo de producto:
Con rosca
De rosca con parte superior abierta
Tapón con parte superior abierta
Tapón de rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tapón de rosca con septum
Tapón superior abierto, orificio de 6 mm
Tornillo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Color Septo Material Tipo de producto unitSize
11961523 Negro, rojo, blanco, Red, White PTFE rojo/silicona blanca unidos PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón con parte superior abierta paquete de 100
13131763 Rosa, transparente, Clear PTFE natural/silicona transparente unida PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca paquete de 100
13141763 Rosa, transparente, Clear PTFE/silicona unidos, precortado PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca paquete de 100
13206399 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
13246409 Transparente Polipropileno Polipropileno Tornillo paquete de 100
13256409 Azul Polipropileno Polipropileno Tornillo paquete de 100
12498716 Azul, natural, transparente, Natural, Clear PTFE natural/silicona transparente unida PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
11901533 Gris, rojo, blanco, Red, White PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15256543 Blue, Azul Sin septo Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15296543 Rosa Sin septo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15206563 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15236573 Azul Disco de aluminio sólido con junta de silicona Aluminio, Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15246573 Azul Disco de PTFE sólido con junta de silicona Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
13206419 Azul, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón de rosca con septum 500 PCS
13226419 Azul, Blanco, Rojo PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón de rosca con septum 500 PCS
13246429 Azul Sin septo Polipropileno Con rosca paquete de 500
15318026 Azul, Transparente PTFE natural/silicona transparente unida Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
15368026 Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca unidos Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
15338036 Gris, Rojo, Blanco PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
19 options
Código de producto. 11961523
Marca: Thermo Scientific™ C400064B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con AVCS incorporado en estos tapones de rosca de 9 mm, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento.
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS) de los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm Thermo Scientific™ y los septos, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento. Con solo un giro, ofrecen una apertura y un cierre fáciles y cómodos. Son una alternativa rentable a los tapones con septos unidos. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
The new National Target DP 9mm closures are designed to help chromatographers achieve more reliable and efficient sample analysis. Designed to accommodate nearly all chromatography autosamplers fitted for 12 x 32 cm vial trays, the C5000 series closure effectively eliminates septa push-through and significantly enhances productivity and flexibility in the laboratory. At the core of the National Target DP 9 mm C5000 series of closures is the Advanced Vial Closure System technology. Simply stated, AVCS allows your closure to perform like never before. The C5000 series closures are fully compatible with all of the C4000 series Target DP 9 mm vials.
Features of Target DP 9 mm Vial Closures:
  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
National C5000 Series Target DP 9 mm Wide Opening 9 mm Closure
  • A wide opening vial deserves a wide opening closure. Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9 mm Integral Membrane Closure
  • In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9 mm Solid Closure
  • AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Red/White
Descripción Bonded PTFE/Silicone Septa
Color Negro, rojo, blanco, Red, White
Material PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Septo PTFE rojo/silicona blanca unidos
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1.2 mm
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) 9 mm Screw Thread Vials
Tipo de producto Tapón con parte superior abierta
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.