Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm.
Código de producto. 13131763
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Transparente
Azul, natural, transparente, Natural, Clear
Blue, Azul
Gris, Rojo, Blanco
Gris, rojo, blanco, Red, White
Negro, Rojo, Blanco
Negro, rojo, blanco, Red, White
Rosa
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, transparente, Clear
Transparente
Septo:
Disco de PTFE sólido con junta de silicona
Disco de aluminio sólido con junta de silicona
PTFE natural/silicona transparente unida
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado
PTFE/silicona unidos, precortado
Polipropileno
Silicona blanca/PTFE rojo
Sin septo
Material:
Aluminio, Silicona, Polipropileno
PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Tipo de producto:
Con rosca
De rosca con parte superior abierta
Tapón con parte superior abierta
Tapón de rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tapón de rosca con septum
Tapón superior abierto, orificio de 6 mm
Tornillo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 13131763
Marca: Thermo Scientific™ 60180673
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con AVCS incorporado en estos tapones de rosca de 9 mm, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento.
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS) de los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm Thermo Scientific™ y los septos, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento. Con solo un giro, ofrecen una apertura y un cierre fáciles y cómodos. Son una alternativa rentable a los tapones con septos unidos. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones y septos preensamblados ayudan a minimizar la contaminación durante la manipulación
  • Totalmente compatibles con todos los viales Target DP
  • Se abren y cierran fácilmente con solo media vuelta
  • Los tapones unidos incluyen un septo de PTFE/silicona electrónicamente unido al tapón, lo que reduce el paso de los septos al utilizarlos con agujas de punta roma en muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Natural/Clear
Descripción 9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Rosa, transparente, Clear
Material PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE natural/silicona transparente unida
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1.2 mm
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) 9 mm Screw Thread Vials
Tipo de producto Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.