Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 9mm
Código de producto. 12478696
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Marfil, Rojo
Rojo, Blanco
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Dureza:
35 °shore
45 °shore
50 °shore
55 °shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12478696
Marca: Thermo Scientific™ C400040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los septos de 9 mm están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones.
Los septos de 9 mm Thermo Scientific™ están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción septo para tapón de rosca de 9 mm
Color Rojo, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicone/PTFE
Tipo de empaquetado 1 pack of 100
Dureza 45 °shore
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca de 9 mm
Septa Size (Metric) 9 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Septos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.