Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha ámbar certificadas de 9 mm
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para MS de rosca de vidrio ámbar de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
- 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | DI ámbar de 2 mL; tapón negro; septo de PTFE/silicona unido |
| Color | Amber |
| Material | Glass, PTFE, Silicone |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE unido/silicona |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Bonded PTFE, Silicone |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.