Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha ámbar certificadas de 9 mm
Código de producto. 11951513
Change view
Click to view available options
Descripción:
DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm
DI ámbar de 2 mL; tapón negro; septo de PTFE/silicona unido
ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Kit montado de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm, silanizado
Vial ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE transparente/silicona transparente unida
PTFE unido/silicona
PTFE/silicona
PTFE/sílice
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Color del tapón:
Azul
Gris
Negro
Código de producto. Descripción Septo unitSize Color del tapón
11951513 Vial ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm PTFE/sílice paquete de 100 -
11951543 ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm PTFE/silicona paquete de 100 -
10240665 DI ámbar de 2 mL; tapón negro; septo de PTFE/silicona unido PTFE unido/silicona paquete de 100 Negro
10169464 DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100 Gris
15220389 Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100 Azul
15280379 Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 Azul
15290379 Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE azul/silicona blanca 100 PCS Azul
15260389 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100 Azul
15318066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm PTFE transparente/silicona transparente unida paquete de 100 Azul
15368066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm PTFE transparente/silicona transparente unida 100 PCS Gris
15398066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm, silanizado PTFE transparente/silicona transparente unida paquete de 100 Gris
15388036 Kit montado de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100 Negro
15398036 Kit montado de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100 Gris
15358046 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100 Negro
15364654 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL PTFE transparente/silicona transparente unida paquete de 100 Gris
15 options
Código de producto. 11951513
Marca: Thermo Scientific™ CERT400076W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para MS de rosca de vidrio ámbar de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Color Amber
Material Glass, PTFE, Silica Glass
Precortados Sí
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/sílice
N.° por paquete 100
Material del cierre Bonded PTFE, Silicone
Tipo de tapón Screw Cap
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot Sí
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.