Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha ámbar certificadas de 9 mm
Código de producto. 15358046
Change view
Click to view available options
Descripción:
DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm
DI ámbar de 2 mL; tapón negro; septo de PTFE/silicona unido
ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Kit montado de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm, silanizado
Vial ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Color del tapón:
Azul
Gris
Negro
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE transparente/silicona transparente unida
PTFE unido/silicona
PTFE/silicona
PTFE/sílice
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Descripción Color del tapón Septo unitSize
15358046 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Negro PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100
11951543 ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/silicona paquete de 100
10240665 DI ámbar de 2 mL; tapón negro; septo de PTFE/silicona unido Negro PTFE unido/silicona paquete de 100
10169464 DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100
15220389 Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
15280379 Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
15290379 Kit práctico, vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Azul PTFE azul/silicona blanca 100 PCS
15260389 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
11951513 Vial ID de vidrio ámbar de 2 mL con DP Target certificado , rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/sílice paquete de 100
15318066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm Azul PTFE transparente/silicona transparente unida paquete de 100
15368066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm Gris PTFE transparente/silicona transparente unida 100 PCS
15398066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 2 mL y 9 mm, silanizado Gris PTFE transparente/silicona transparente unida paquete de 100
15388036 Kit montado de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Negro PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100
15398036 Kit montado de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos paquete de 100
15364654 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida paquete de 100
15 options
Código de producto. 15358046
Marca: Thermo Scientific™ CERT500075W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para MS de rosca de vidrio ámbar de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
  • 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados 
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados 
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
Kits montados
  • 100 viales con tapones y septos precolocados 
  • Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Septo PTFE rojo/silicona blanca unidos
N.° por paquete 100
Línea de productos LC-GC CERT
Marking Spot Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.