Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha ámbar certificadas de 9 mm
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para MS de rosca de vidrio ámbar de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
- 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
- Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
Kits montados
- 100 viales con tapones y septos precolocados
- Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Gris |
| Descripción | Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Septo | PTFE transparente/silicona transparente unida |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | LC-GC CERT |
| Marking Spot | Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.