Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
38.60€ - 465.47€
Código de producto | Marca | Descripción | Septo | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Septo | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11961543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-78W |
Certified Target DP 1.5mL Clear Glass I-D, 9mm Screw Thread | PTFE/Silicone | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11941513
|
Thermo Scientific™
CERT4000-79 |
Certified Target DP 1.5mL Clear High Recovery Vials, 9mm Screw Thread | PTFE/Silica | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11991543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-93W |
Certified Target DP 2mL Clear I-D Vial Kit, 9mm Screw Thread | PTFE/Silica | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10007874
|
Thermo Scientific™
CERT4000-193W |
2mL; Clear ID Vial; With 9mm Preslit PTFE/Silicone Septa/Cap | Bonded Red PTFE/White Silicone | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15210389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-580W |
Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE marfil/caucho rojo | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15200389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-578W |
Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15230389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-593W |
Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE azul/silicona blanca | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15240389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-80 |
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE marfil/caucho rojo | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15338056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-134W |
Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable | Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15250389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-80W |
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE marfil/caucho rojo | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15270389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-92W |
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15388056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-32 |
Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15398056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-33TR |
Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15308066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-341W |
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15359464
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-38 |
Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15348066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-39TR |
Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-401W |
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-S34W |
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15374654
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-S40W |
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15308046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-193W |
Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15368046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-78W |
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-79 |
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15368016
|
Thermo Scientific™
CERT5000-93W |
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15398046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-992 |
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL | PTFE rojo/silicona blanca unidos | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15308056
|
Thermo Scientific™
CERT5000-993 |
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para de rosca de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar- 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados.
- Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
- 100 viales con tapones y septos precolocados.
- Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
Especificaciones
Clear | |
100 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.