Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas ámbar certificadas para MS de 9 mm
Código de producto. 12673595
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Negro
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE transparente/silicona transparente unida
Silicona azul/PTFE
Color (sello):
Azul
Rojo/blanco
Transparente/transparente
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 12673595
Marca: Thermo Scientific™ MSCERT4015136W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales con certificación MS de rosca de vidrio ámbar de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
  • 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados 
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados 
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
Kits montados
  • 100 viales con tapones y septos precolocados 
  • Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Color (sello) Transparente/transparente
Descripción Kit montado, vial de rosca de 13-425 de 4 mL
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Septo PTFE transparente/silicona transparente unida
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 4 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Tipo de producto Kit de viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.