Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales ámbar para muestreadores automáticos de boca ancha con rosca sin montar de 9 mm
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Marca: Thermo Scientific™ C5000-94P
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca ámbar sin montar de 9 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Estos prácticos kits contienen los viales y cierres ROSA en bandejas de almacenamiento de sobremesa con dos compartimentos.
- Los kits incluyen 100 viales y 100 cierres ROSA.
- Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
Especificaciones
Rosa | |
12 mm | |
Vidrio, PTFE, Silicone | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
100 | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | |
Kit práctico de AVCS para viales de rosca sin montar | |
Sí | |
6 mm |
Kit práctico para AVCS | |
Ámbar | |
No | |
Vial: C4000-2W, Tapón: C5000-54P | |
SureStop | |
Polipropileno | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.