Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, negro, orificio central, septo montado
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Color:
Azul, Blanco, Negro
Beige, Rojo-naranja, Negro
Negro
Rojo, Blanca, Negro
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
1000 PCS
paquete de 1000
Beskrivning
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Tapón de rosca corta |
| Material (revestimiento) | Caucho y teflón rojos |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Beige, Rojo-naranja, Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Tapón de rosca |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering