Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, azul, parte superior cerrada, septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
232.00€ - 341.00€
Especificaciones
Descripción | Tapón de rosca corta |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Cantidad | 100 |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11804850
|
Fisherbrand™
09 15 1799 |
Silicona/PTFE | Rojo, Blanco, Azul | 1 mm |
341.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10142913
|
Fisherbrand™
09 15 1828 |
PTFE virgen | Azul | 0,2 mm |
248.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11814850
|
Fisherbrand™
09 15 1887 |
Caucho natural/TEF | Beige, Rojo-naranja, Azul | 1 mm |
232.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
Polipropileno | |
100 |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Tapón de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, azul, parte superior cerrada, septum montado