Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, verde, orificio central, septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 09 15 1332
284.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
6 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Silicona/PTFE | |
Rojo, Blanca, Verde | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, verde, orificio central, septum montado > Silicona/PTFE blanco/rojo, 1,0 mm de grosor, 45° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido