Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, ámbar
Código de producto. 10080952 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,34 ml
1,85 ml
< 1,85/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Estilo de la base:
Fondo plano
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10080952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • 9mm
  • Rosca corta
  • Vidrio
  • Boca ancha
  • Ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con etiqueta
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,85 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <120 µl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm