Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, ámbar
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
Marca: Fisherbrand™ 11 09 1957
111.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24355" para aplicar la oferta.
Descripción
- 9mm
- Rosca corta
- Vidrio
- Boca ancha
- Ámbar
Especificaciones
Parte superior unida | |
11,6 mm | |
0,34 ml | |
Rosca corta | |
<1 µl | |
Fondo plano | |
100 | |
ND9 |
Ámbar | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
0,2 ml | |
32 mm | |
1ª clase hidrolítica | |
Sí |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, ámbar > Parte superior unida, inserto integrado, cónico, con etiqueta, 0,2 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido