Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, ámbar
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,34 ml
1,85 ml
< 1,85/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Estilo de la base:
Fondo plano
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Silanizado |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | < 120 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,5 mL |
| Mostrar más |