Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, transparente
Tienda Fisherbrand ProductosDescription
- 9mm
- Rosca corta
- Vidrio
- Boca ancha
- Transparente
Specifications
Specifications
| Descripción | Silanizado |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 1,8/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Graduado | No |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | Caja de polipropileno |
| Modelo | Cono interior |
| Show More |